missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SURF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SURF2 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816184
|
Proteintech
16522-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806184
|
Proteintech
16522-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene shares a bidirectional promoter with surfeit 1 (SURF1; GeneID: 6834), which is located on the opposite strand. It encodes a conserved protein that is expressed in a variety of tissues.Especificaciones
SURF2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P09926, Q15527 | |
20931, 619345, 6835 | |
SURF2 Fusion Protein Ag9745 | |
Primary | |
-20°C | |
SURF2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SURF 2, SURF2, surfeit 2, Surfeit locus protein 2 | |
Surf2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |