Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante patrones de tamaño de partícula Thermo Scientific™ SURF-CAL™ para la calibración y el mantenimiento de sistemas de inspección de superficies de barrido (SSIS). Los tamaños de partículas disponibles se corresponden con los tamaños de puntos de calibración requeridos por los fabricantes de instrumentos.
- Se considera que los tamaños disponibles son nodos de determinación del tamaño críticos tal como lo define la International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
- A través del depósito de esferas de poliestireno-látex (PSL) SURF-CAL™ trazables al NIST™ en obleas especialmente seleccionadas, puede efectuar comprobaciones periódicas de la calibración y comparar su escáner con escáneres en otras ubicaciones.
- También puede evaluar el rendimiento de su SSIS en etapas críticas del proceso de fabricación.
- Todos los productos están suspendidos en agua desionizada y filtrada en frascos de 50 ml con una concentración de 3 × 108 partículas por ml.
Nota:
Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Ninguno |
| Concentración | 1 x 10¹°partículas/ml |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno en agua filtrada desionizada |
| Descripción | Partículas para calibración y mantenimiento de sistemas de inspección de superficie de barrido (SSIS). |
| Color | Blanco o incoloro |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración y mantenimiento del SSIS |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Patrón de tamaño de partículas |
| Incluye | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
| Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
|---|---|---|---|
| 285197_0426 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PD-083B |
| 218821 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | PD-083B |
| 45226 | Certificado de análisis | 29/08/2019 | PD-083B |
| 44700 | Certificado de análisis | 29/08/2019 | PD-083B |
| 177109 | Certificado de análisis | 29/08/2019 | PD-083B |