Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 4 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2 Código de producto.: 17373883
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.45€
    41.92€ / paquete de 100
    Ahorro 1.53€
    3% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 4 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17373883 Tienda Thermo Scientific Productos
Vidrio ámbar, paquete de 100
Click to view available options
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17373883
Marca: Thermo Scientific™ 6ASV132P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.45€
    41.92€ / paquete de 100
    Ahorro 1.53€
    3% Descuento
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Utilice los viales de vidrio de 4 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
Utilice los viales de vidrio de 4 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Nuestros viales con espacio de cabeza con tapón de rosca son una novedad en un campo dominado por el cuello para encapsular. Proporcionan una solución cómoda y lista para usar que no requiere herramientas de encapsulado o desencapsulado. Se trata de viales de rendimiento de nivel 2, que garantizan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas GC, HPLC/UHPLC y MS de cuadrupolo simple o triple. Los viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 13 mm para sellar este vial
  • Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial.
  • Cómoda etiqueta para escribir.
  • Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio ámbar
Volumen (métrico) 4 mL
Nivel Level 2
Tamaño de la abertura (métrico) 13 mm
Volumen residual (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 4 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Altura (métrico) 45 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Vial de rosca con espacio de cabeza de 4 ml, nivel 2
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 3,5 mL
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 4 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2 >