Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio con tapones a presión SureSTART™ de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice viales de vidrio de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para aplicaciones de LC-MS de alta sensibilidad de alto rendimiento
18.34€ - 827.84€
Especificaciones
Material | Vidrio transparente |
---|---|
Tamaño de la abertura (métrico) | 11 mm |
Estilo de la base | Base plana |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Volumen total (métrico) | 2 mL |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17324033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-1P |
100/paq. |
18.34€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17334033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-1PF |
5000/paq. |
827.84€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17344033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-1PT |
1000/paq. |
174.28€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elija los viales con tapón a presión de vidrio Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, nivel de rendimiento 3, para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la sensibilidad es imprescindible y cuando se ejecutan muchas muestras. Nuestros viales de nivel 3 son los viales con el nivel de rendimiento más alto, están diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Estos viales de vidrio de 2 ml a presión cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Utilice los tapones a presión de 11 mm o los tapones de rosca de 11 mm para sellar este vial. Nuestros tapones a presión ofrecen un cierre muy hermético gracias a su material de polietileno (PE) blando y a su función de doble cierre a presión. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante tres ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
Base plana | |
2 mL | |
32 mm | |
Vial a presión de vidrio de 2 ml, nivel 3 | |
1,5 mL |
11 mm | |
SureSTART nivel 3 | |
Tapón a presión | |
Certificación de especificación | |
Sí |