Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio con tapones a presión SureSTART™ de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17324033 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17324033 100/Pk. paquete de 100
17334033 5000/Pk. paquete de 5000
17344033 1000/Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17324033 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PRV111P
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Utilice viales de vidrio de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para aplicaciones de LC-MS de alta sensibilidad de alto rendimiento
Elija los viales con tapón a presión de vidrio Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, nivel de rendimiento 3, para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la sensibilidad es imprescindible y cuando se ejecutan muchas muestras. Nuestros viales de nivel 3 son los viales con el nivel de rendimiento más alto, están diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Estos viales de vidrio de 2 ml a presión cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Utilice los tapones a presión de 11 mm o los tapones de rosca de 11 mm para sellar este vial. Nuestros tapones a presión ofrecen un cierre muy hermético gracias a su material de polietileno (PE) blando y a su función de doble cierre a presión. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante tres ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado Yes
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Volumen residual (métrico) <170 μL
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial a presión de vidrio de 2 ml, nivel 3