Learn More
Thermo Scientific™ Microviales con tapón de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml SureSTART™ para muestras de <2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
228.23€ - 10298.79€
Especificaciones
Material | Vidrio transparente |
---|---|
Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
Estilo de la base | Fondo en V interior |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Volumen total (métrico) | 1,7 mL |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17314093
|
Thermo Scientific™
6PSV9-V1 |
100/paq. |
228.23€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17324093
|
Thermo Scientific™
6PSV9-V1F |
5000/paq. |
10298.79€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17334093
|
Thermo Scientific™
6PSV9-V1T |
1000/paq. |
2168.17€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elija los microviales con tapa de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, nivel de rendimiento 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Con unas dimensiones de 12 x 32 mm, estos microviales tienen un depósito cónico interno que proporciona un volumen utilizable total de 1,5 ml y un volumen residual de 4 µl. Se trata de un vial de nivel de rendimiento 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
- Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático
- Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón
- Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar microviales de rosca de alta recuperación de 1,7 ml
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
Fondo en V interior | |
1,7 mL | |
32 mm | |
Vial de vidrio de rosca de alta recuperación de 1,7 ml, nivel 3 | |
1,5 mL |
9mm | |
SureSTART nivel 3 | |
Tapón de rosca corta | |
Certificación de especificación | |
Sí |