Learn More
Thermo Scientific™ Microviales con tapón de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml SureSTART™ para muestras de <2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17314093 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17314093 100/Pk. paquete de 100
17324093 5000/Pk. paquete de 5000
17334093 1000/Pk. paquete de 1000
17885194 - paquete de 100
18254584 100/Pk. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17314093 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PSV9V1/CPQ00713550
En stock
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
Elija los microviales con tapa de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, nivel de rendimiento 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Con unas dimensiones de 12 x 32 mm, estos microviales tienen un depósito cónico interno que proporciona un volumen utilizable total de 1,5 ml y un volumen residual de 4 μl. Se trata de un vial de nivel de rendimiento 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático
  • Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón
  • Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar microviales de rosca de alta recuperación de 1,7 ml
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 1.7 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado No
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk .of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Estilo de rosca 9 mm Short Thread
Volumen residual (métrico) <4 μL
Estilo de la base Fondo en V interior
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 1,7 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca corta
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de vidrio de rosca de alta recuperación de 1,7 ml, nivel 3