Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 100 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 60311
Detalles adicionales : Peso : 0.28500kg
Descripción
- Estos productos están optimizados para requisitos de filtración biológicos, farmacéuticos y esterilizadores
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Plano |
0,1 μm | |
132 μm | |
90 mm |