Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 100 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
199.00€ - 705.00€
Especificaciones
Material (membrana) Poliestersulfona (PES)
Tamaño de poro 0,1 μm
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 132 μm
Tipo Plano
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro de la membrana (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro de la membrana (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17104511
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
60310
47 mm
227.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194501
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
60309
25 mm
199.00€
paquete de 100
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Add to basket
17114511
View Documents Promotion Details
Cytiva (formerly Pall Lab)
60311
90 mm
705.00€
paquete de 100
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Add to basket
17164571
View Documents Promotion Details
Cytiva (formerly Pall Lab)
66551
142 mm
374.00€
paquete de 25
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Add to basket
17174571
View Documents Promotion Details
Cytiva (formerly Pall Lab)
66552
293 mm
670.00€
paquete de 25
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
  • For research use only
Specifications
Specifications
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Plano
0,1 μm
132 μm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications