Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
Marca:  Labcon™ 1065-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.06140kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16653952
  • 55.45€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
49,7 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Haz electrónico
Biselado
No
Resina de polipropileno
Sin filtro
Transparente
1,95 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Gradilla, 96
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
Micropipetas de 200 μl
SuperSlik™