Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de baja retención de 200 μl SuperSlik™
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla, 96
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Descripción
Estas puntas de pipeta de baja retención cuentan con una retención de líquidos ultrabaja.
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49,7 mm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |