Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
Marca: Labcon™ 1161-260-000-9
Detalles adicionales : Peso : 5.44310kg
Descripción
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
31,4 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Graduada, punta UltraFine | |
Puntas de pipeta | |
Sí | |
Micropipetas de 10 μl | |
Baja retención SuperSlik™ | |
2, 10 μl |
Sin filtro | |
Natural | |
1,23 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
1248 puntas/recarga, 10 recargas/caja | |
RT | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |