Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
16.50€ - 92.30€
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Color Natural
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Incluye Esterilidad Estilo de punta Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Esterilidad Estilo de punta Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16641943
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1162-960-006-9
Puntas de pipeta, TubeGard™ No estéril Biselado 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
66.85€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16651943
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1162-965-006-9
Puntas de pipeta, TubeGard™ Estéril Biselado 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
92.30€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17507866
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1162-800-000-9
Puntas de pipeta, TubeGard™ No estéril Punta UltraFine 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
16.50€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16611943
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-260-000-9
Puntas de pipeta No estéril Graduada, punta UltraFine 1248 puntas/recarga, 10 recargas/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16621943
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-960-006-9
Puntas de pipeta No estéril Graduada, punta UltraFine 96 puntas/gradilla, 12 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16631943
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1162-260-000-9
Puntas de pipeta, TubeGard™ No estéril Biselado 1344 puntas/recarga, 10 recargas/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Ultra low fluid retention
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
10 μl
Natural
Manejo de líquidos
Micropipetas de 10 μl
Sin filtro
Esterilizable en autoclave
Resina de polipropileno