Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
La mezcla maestra Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP es una solución diseñada para la detección rápida, sensible y sencilla de dianas de ARN en reacciones de amplificación isotérmica (LAMP) mediadas por lazo.
218.00€ - 1730.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mezcla maestra |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | LAMP, RT-LAMP |
Polimerasa | Polimerasa de ADN Bst |
Temperatura óptima de reacción | de 65 °C |
Transcriptasa inversa | SuperScript™ IV |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17453812
|
Invitrogen™
A51801 |
100 reacciones |
218.00€
100 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17463812
|
Invitrogen™
A51802 |
400 reacciones |
780.00€
400 reacciones |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17473812
|
Invitrogen™
A51803 |
1.000 reacciones |
1730.00€
1000 reacciones |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Una solución diseñada para la detección rápida, sensible y sencilla de dianas de ARN en reacciones de amplificación isotérmica (LAMP) mediadas por lazo
- Permite una rápida amplificación del ARN del patógeno viral, lo que proporciona una alta sensibilidad de detección, especificidad y un rendimiento sólido
- La mezcla maestra optimizada utiliza las mejores enzimas de su categoría, que permiten la detección fiable de dianas en 5-15 minutos para una gran variedad de dianas y concentraciones de ARN viral
- Incluye un mutante de la ADN polimerasa Bst evolucionado con alta tolerancia a los inhibidores y una amplificación de dianas rápida a una temperatura óptima de 65°C
- La transcriptasa inversa SuperScript IV Reverse cuenta con una mayor termoestabilidad, velocidad y tolerancia a inhibidores
- Para evitar la degradación del ARN mediante ARNasas de transporte, la mezcla maestra incluye el potente inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT no competitivo
- La composición exclusiva del tampón de reacción está optimizada para aumentar la especificidad retrasando el tiempo de amplificación del control sin plantilla (NTC)
- El rendimiento de la mezcla maestra RT-LAMP SuperScript IV se ha validado para múltiples ARN virales, incluidos el sarampión, la gripe y el ARN SRAS-CoV-2
- La mezcla maestra se puede utilizar para detectar ADN con una velocidad de reacción similar o más rápida que la de las dianas de ARN
- Disponible en un cómodo formato de un solo tubo con colorante Syto 9 para la detección en tiempo real
- El formato de mezcla maestra ofrece flexibilidad para seleccionar y probar diferentes cebadores para las dianas de ARN deseadas y para utilizarlos con métodos de detección de punto final o en tiempo real
Especificaciones
Mezcla maestra | |
Polimerasa de ADN Bst | |
SuperScript™ IV | |
Tinción de ácido nucleico fluorescente verde SYTO 9 | |
5 to 15 minutes |
LAMP, RT-LAMP | |
de 65 °C | |
Dry Ice | |
2X |