Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Código de producto. 17473812
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
100 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
400 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
17473812 1.000 reacciones 1000 reacciones
17453812 100 reacciones 100 reacciones
17463812 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17473812 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A51803
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La mezcla maestra Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP es una solución diseñada para la detección rápida, sensible y sencilla de dianas de ARN en reacciones de amplificación isotérmica (LAMP) mediadas por lazo.
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix is a ready-to-use solution optimized for fast, sensitive, and simple RNA target detection in loop-mediated isothermal amplification (LAMP) reactions. With this convenient master mix formulation, you can perform isothermal amplification from both RNA or DNA targets in a single tube format.
La mezcla maestra Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP es una solución diseñada para la detección rápida, sensible y sencilla de dianas de ARN en reacciones de amplificación isotérmica (LAMP) mediadas por lazo.
Solicite una muestra ›
Las características de la mezcla maestra SuperScript IV RT-LAMP incluyen:
• Detección rápida de dianas de ARN utilizando ADN polimerasa Bst evolucionada y optimizada para amplificación isotérmica en tan solo 5 minutos
• Síntesis sólida y específica de ADNc mediante transcriptasa inversa SuperScript IV
• Mayor especificidad y sensibilidad mediante la formulación optimizada de tampón y el inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT
• Compatible con la detección de punto final y tiempo real; incluye colorante Syto 9 para la detección en tiempo real
La mezcla maestra SuperScript IV RT-LAMP está diseñada para la amplificación rápida de ARN de patógenos virales, lo que proporciona una alta sensibilidad de detección, especificidad y un rendimiento sólido.La mezcla maestra optimizada utiliza las mejores enzimas de su categoría, que permiten la detección fiable de dianas en 5–15 minutos para una gran variedad de dianas y concentraciones de ARN viral.
La mezcla maestra RT-LAMP Superscript IV incluye un mutante de ADN polimerasa Bst evolucionado con alta tolerancia a los inhibidores y amplificación rápida de dianas a una temperatura óptima de 65°C, así como la transcriptasa inversa SuperScript IV con mayor estabilidad, velocidad y tolerancia a los inhibidores.Para evitar la degradación del ARN mediante ARNasas de transporte, la mezcla maestra incluye el potente inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT no competitivo.Nuestra composición exclusiva del tampón de reacción está optimizada para aumentar la especificidad retrasando el tiempo de amplificación del control sin plantilla (NTC).
El rendimiento de la mezcla maestra RT-LAMP SuperScript IV se ha validado para múltiples ARN virales, incluidos el sarampión, la gripe y el ARN SARS-CoV-2, utilizando conjuntos de múltiples cebadores y muestras de ARN purificado.Además, la mezcla maestra se puede utilizar para detectar ADN con una velocidad de reacción similar o más rápida que la de las dianas de ARN.
La mezcla maestra SuperScript IV RT-LAMP está disponible en un cómodo formato de un solo tubo con colorante SYTO 9 para la detección en tiempo real.El formato de mezcla maestra ofrece flexibilidad para seleccionar y probar diferentes cebadores para las dianas de ARN deseadas y para utilizarlos con métodos de detección de punto final o en tiempo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mezcla maestra
Para utilizar con (aplicación) LAMP, RT-LAMP
Polimerasa Polimerasa de ADN Bst
Cantidad 1000 reactions, 10 x 1.25 mL
Contenido y almacenamiento • 10 mezclas maestras SuperScript IV RT-LAMP de 1,25 ml (2X)
• 1 tinción de ácido nucleico verde fluorescente SYTO de 30 µl
Almacenar a –20 °C. Proteja el producto de la luz.
N.º de reacciones 1.000 reacciones
Temperatura óptima de reacción de 65 °C
Transcriptasa inversa SuperScript™ IV
Condiciones de envío Dry Ice
Método de detección Detección en tiempo real y de punto final
Incluye etiqueta o tinte Tinción de ácido nucleico fluorescente verde SYTO 9
Concentración 2X
Tiempo de reacción 5 to 15 minutes