Learn More
Labcon SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes - 5 mL
Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
Marca: Labcon 3813-870-006-9
Detalles adicionales : Peso : 5.80000kg
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Las opciones de esterilización validada (ISO 11137) están disponibles para su uso en laboratorios médicos y de investigación
- Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
- Incluye tapón acoplado y junta elastomérica moldeada integral
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizables en autoclave (con tapones acoplados)
- Centrifugado hasta 12 000 x G
- Temperatura mínima: -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tubo de recogida y transporte de muestras | |
Sí | |
No estéril | |
5 ml | |
Morado | |
15 ml | |
Transparente | |
17 mm | |
Incrementos de 1 ml | |
Panel de escritura mate | |
1000/caja | |
12,000 x g |
Sí | |
Polipropileno | |
0,1691 oz | |
Certificado IATA 95 kPa, sin ARNasa/ADNasa, sin ATP, sin endotoxinas (pirógenos) | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca con junta elastomérica | |
Tubo independiente | |
Transporte IATA DGR UN3373 | |
60,2 mm | |
118 mm | |
500/paq. | |
15,2 mm |