Learn More
Labcon SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes - 5 mL
Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
177.00€ - 437.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de recogida y transporte de muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Graduated | Sí |
Material | Polipropileno |
Capacidad (imperial) | 0,1691 oz |
Código de producto | Marca | Esterilidad | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16696846
|
Labcon
3813-165-006-9 |
Estéril | 1/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16616856
|
Labcon
3813-345-006-9 |
Sterile | 50/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16606856
|
Labcon
3813-340-006-9 |
No estéril | 50/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16626856
|
Labcon
3813-870-006-9 |
No estéril | 500/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Validated Sterilization (ISO 11137) options are available for use in Research and Medical labs
- IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180, and IATA DGR UN3373 PI650 Mailing Tube Standards and Packaging Instructions for diagnostic and infectious specimens
- Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable (with caps attached)
- Centrifuging to 12,000 x G
- Minimum Temperature: -80°C
- Made in USA
Especificaciones
Tubo de recogida y transporte de muestras | |
Sí | |
0,1691 oz | |
Certificado IATA 95 kPa, sin ARNasa/ADNasa, sin ATP, sin endotoxinas (pirógenos) | |
Polipropileno | |
Transparente | |
17 mm | |
Incrementos de 1 ml | |
Panel de escritura esmerilado | |
12,000 x g |
Sí | |
Polipropileno | |
5 ml | |
Morado | |
15 ml | |
Tubo independiente | |
Transporte IATA DGR UN3373 | |
60,2 mm | |
118 mm | |
15,2 mm |