Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marca: Labcon 3640-870-000-9
Detalles adicionales : Peso : 7.71110kg
Descripción
- Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tubo de microcentrífuga independiente | |
Sin tapón | |
Sin tapones | |
0,5 ml | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Tubos de microcentrífuga SuperClear™ |
RCF 20.000 | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Centrifugación | |
0,5 ml | |
No estéril | |
No |