Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 0,5 ml
Descripción
- Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapones de rosca planos |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; CFR21 de la FDA GMP |
| Descripción | Con tapones en bolsas separadas |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL |
| Color | Natural |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Envase | 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Mostrar más |