Learn More
Estándar de sacarosa (Brix), 10.0 %
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
Marca:  Paragon Scientific SS45
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Concentración 45.00 Brix
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030420
  • 64.50€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 16-06-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
15 mL
Especificaciones
45.00 Brix
15 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nominal values quoted