Learn More
Paragon Scientific Estándar de sacarosa (Brix), 10.0 %
Código de producto. p-7161075
Click to view available options
Concentración:
12,50 Brix
20,00 Brix
25,00 Brix
30,00 Brix
35 Brix
40,00 Brix
45,00 Brix
50,00 Brix
55 Brix
7,50 Brix
Brix al 10.00
Brix al 15.00
Brix al 5.00
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. 16080400
Marca: Paragon Scientific SS05
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
Concentración Brix al 5.00
Cantidad 15 ml
Valores nominales citados