Learn More
Abnova™ SUB1 (Human) Recombinant Protein
Human SUB1 partial ORF ( AAH09610.1, 32 a.a. - 124 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00010923-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195862
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: APEKPVKKQKTGETSRALSSSKQSSSSRDDNMFQIGKMRYVSVRDFKGKVLIDIREYWMDPEGEMKPGRKGISLNPEQWSQLKEQISDIDDAV
Especificaciones
Especificaciones
AAH09610.1
SUB1 homolog (S. cerevisiae)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SUB1
GST
10923
Wheat germ expression system
25 μg
MGC102747, P15, PC4, p14
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer