Learn More
Fisherbrand™ Depósitos de gel horizontales para enseñanza SUB-GEL PROMO
SUB-GEL Teaching gel tanks are ideal for demonstration of horizontal gel electrophoresis, helps teachers to demonstrate horizontal gel electrophoresis to many students using just single gel tank and power supply.
283.00€ - 1790.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones: Educación: ideal para demostrar electroforesis horizontal en gel a clases de estudiantes, electroforesis de alto rendimiento de minigeles |
---|---|
Dimensiones del gel | 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 in) |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Volumen del tampón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Volumen del tampón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15341357
|
Fisherbrand™
|
Cubeta de gel para enseñanza, 4 bandejas UV | Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables | 500 ml |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15351357
|
Fisherbrand™
|
Cubeta de gel para enseñanza, 4 bandejas UV | Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546) | 500 ml |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15321357
|
Fisherbrand™
|
Cubeta de gel para enseñanza, 6 bandejas UV | Seis bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, doce peines para 8 muestras, doce módulos de fundición, guías de carga y cables | 1200 ml |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15331357
|
Fisherbrand™
|
Cubeta de gel para enseñanza, 6 bandejas UV | Seis bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, doce peines para 8 muestras, doce módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546) | 1200 ml |
660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15361357
|
Fisherbrand™
|
6X Mini, estación de trabajo de aula | Cuatro unidades SUB-GEL 6X Mini (n.º de cat. 15321357) y fuente de alimentación (n.º de cat. 12613546) | 1200 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Construcción moldeada por inyección de alta calidad
- Módulos de fundición de tipo “conectar y listo” a prueba de fugas
- Bandejas de gel transparentes de UV
- Peines de altura ajustable
- Volúmenes de gel y tampón bajos
- Electrodos de estilo casete: difíciles de romper y fáciles de sustituir
- Cada cubeta está disponible con o sin fuente de alimentación
Especificaciones
Aplicaciones: Educación: ideal para demostrar electroforesis horizontal en gel a clases de estudiantes, electroforesis de alto rendimiento de minigeles | |
7 x 7 cm (2,7 x 2,7 in) |