Learn More
Fisherbrand™ Paquete de tanque de gel horizontal de enseñanza SUB-GEL
Código de producto. 15351357 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
6X Mini, estación de trabajo de aula
Cubeta de gel para enseñanza, 4 bandejas UV
Cubeta de gel para enseñanza, 6 bandejas UV
Incluye:
Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables
Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546)
Cuatro unidades SUB-GEL 6X Mini (n.º de cat. 15321357) y fuente de alimentación (n.º de cat. 12613546)
Seis bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, doce peines para 8 muestras, doce módulos de fundición, guías de carga y cables
Seis bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, doce peines para 8 muestras, doce módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Tamaño de la unidad
15351357 Cubeta de gel para enseñanza, 4 bandejas UV Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546) cada uno
15341357 Cubeta de gel para enseñanza, 4 bandejas UV Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables cada uno
15321357 Cubeta de gel para enseñanza, 6 bandejas UV Seis bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, doce peines para 8 muestras, doce módulos de fundición, guías de carga y cables cada uno
15331357 Cubeta de gel para enseñanza, 6 bandejas UV Seis bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, doce peines para 8 muestras, doce módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546) cada uno
15361357 6X Mini, estación de trabajo de aula Cuatro unidades SUB-GEL 6X Mini (n.º de cat. 15321357) y fuente de alimentación (n.º de cat. 12613546) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15351357
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los depósitos de gel para enseñanza SUB-GEL son ideales para la demostración de electroforesis en gel horizontal. Ayuda a los profesores a mostrar la electroforesis en gel horizontal a muchos estudiantes usando solo un depósito de gel y una fuente de alim
  • Diseño moldeado por inyección de alta calidad
  • Módulos de fundición ‘Plug-and-Go’ sin fugas
  • Bandejas de gel UV transparente
  • Peines con altura ajustable
  • Volúmenes de tampón y gel bajos
  • Electrodos tipo casete: difíciles de romper y fáciles de cambiar
  • Cada depósito está disponible con o sin fuente de alimentación
Especificaciones
Descripción Peines estándar: Ocho × 8 muestras, MC de 1 mm (2 peines por gel)
El dispositivo tiene Rendimiento máximo del gel: Cuatro minigeles de 70 mm × 70 mm
Para utilizar con (aplicación) Demostración de la electroforesis horizontal en gel a los estudiantes
Tipo Cubeta de gel para enseñanza, 4 bandejas UV
Dimensiones del gel 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 in)
Incluye Cuatro bandejas de UV de 70 mm × 70 mm, ocho peines para 8 muestras, ocho módulos de fundición, guías de carga y cables, y fuente de alimentación (n.º de cat. 12643546)
Tamaño de muestra 64 muestras con opción de peine estándar, 128 muestras mediante peines opcionales de 16 muestras
Volumen del tampón (métrico) 500 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26,5 x 17,5 x 9 cm