Learn More
Cole-Parmer™ 2 plataformas del sistema de niveles Stuart™
Triplica el espacio disponible para muestras. El sistema de niveles para escala de laboratorio Bibby Scientific™ Stuart™ se puede instalar en segundos sin necesidad de herramientas. Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
Marca: Cole-Parmer™ 51700-96
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Plataforma de accesorios para agitadores orbitales grandes SSL1 y SSL2
- Proveedor sin base
Especificaciones
Plataforma | |
Rubber Platform Mat for Large Orbital Shakers | |
Cole-Parmer™ SH-200 Series Large Orbital Shakers |
Goma | |
Para agitadores SSL1 y SSL2 que se suministran sin soporte Stuart |