Learn More
Cole-Parmer™ 2 plataformas del sistema de niveles Stuart™
Código de producto. p-6837045
Click to view available options
Tipo de producto:
Plataforma
Descripción:
para agitador basculante grande
para agitador basculante pequeño
para agitador orbital grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10195704
Marca: Cole-Parmer™ 5170094
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Triplica el espacio disponible para muestras. El sistema de niveles para escala de laboratorio Bibby Scientific™ Stuart™ se puede instalar en segundos sin necesidad de herramientas. Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
El sistema de niveles se puede instalar en segundos sin necesidad de herramientas. Triplica el espacio disponible para muestras.
  • Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
  • Incluye 2 plataformas y 8 barras.
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma
Material metálica
Longitud (imperial) 16.5 in.
Longitud de la plataforma (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 420 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 355 mm
Anchura (imperial) 14.2 in.
Anchura de la plataforma (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 360 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 355 mm
Descripción para agitador basculante grande
Para utilizar con (equipo) Basculante giratorio 3D SSL3, basculante SSL4
Incluye 2 bandejas de plataformas, 8 barras