Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE o APC
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ APC para MHC I Streptamers™ se utiliza para la tinción/FACS y el aislamiento de células T citotóxicas específicas de antígeno (CD8).
Marca: IBA Lifesciences 6-5000-001
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
- Strep-Tactin™ conjugada con R-ficoeritrina (PE) o aloficocianina (APC) es adecuada para la tinción o el aislamiento de células T citotóxicas específicas de antígeno (MHC I Streptamer™) o células específicas de marcadores de superficie (Fab-TACS™/Nano-TACS™) basadas en la tecnología IBA Strep-tag™.
- Para apuntar a células específicas, se requieren complejos MHC I, fragmentos Fab de baja afinidad o nanoanticuerpos fusionados con un Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps o Nano-Streps) además de Strep-Tactin™ fluorescente.
- Strep-Tactin™ multimeriza los MHC I-Streps o Fab-/Nano-Streps, lo que garantiza un enlace estable a las células.
- Los complejos fluorescentes resultantes se pueden utilizar para teñir células específicas para la molécula MHC I cargada con péptidos respectiva o para un marcador de superficie seleccionado.
- La adición de biotina invierte la multimerización y provoca la disociación de MHC I-Streps o Fab-/Nano-Streps de la superficie celular.
- La eliminación completa de todos los reactivos de etiquetado conserva toda la actividad biológica de las células.
Especificaciones
50 pruebas de 1 a 2 × 106 células | |
50 pruebas | |
Conjugado de PE |
For Research Use Only.