Learn More
Masterflex™ Straight Adapter, Barb x NPT(M), HDPE
Cole-Parmer™ Straight Adapter, Barb x NPT(M), HDPE adapts from an NPT male thread to a hose barb and provides a quick, easy, and reliably secure connection.
Marca: Masterflex™ 06444-18
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricado en HDPE de color negro
- Facilidad de uso:
- Esterilizable con autoclave o EtO
Especificaciones
Adaptador NPT macho a manguera dentada, NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a tubos con un DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas) | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10/pack | |
Se ajusta a tubos que aceptan una conexión NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas), tubos con un DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas) | |
14 mm |
Esterilizables en autoclave | |
Conexión NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas), tubos con un DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas) | |
Conector de púa × NPT(macho) | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Negra |