Learn More
Masterflex™ Straight Adapter, Barb x NPT(M), HDPE
Cole-Parmer™ Straight Adapter, Barb x NPT(M), HDPE adapts from an NPT male thread to a hose barb and provides a quick, easy, and reliably secure connection.
12.10€ - 14.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad de embalaje | 10/pack |
Línea de productos | Conector de púa × NPT(macho) |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12439600
|
Masterflex™
06444-18 |
Se ajusta a tubos que aceptan una conexión NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas), tubos con un DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas) |
14.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12489590
|
Masterflex™
06444-16 |
Se ajusta a tubos que aceptan una conexión NPT de 3,17 mm (0,12 pulgadas), tubos con un DI de 4,76 mm (0,18 pulgadas) |
12.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Black, HDPE construction
- Easy to use
- Sterilizable via autoclave or ETO
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | |
10/pack | |
Autoclave u óxido de etileno |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Conector de púa × NPT(macho) | |
Negra |