missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human STK4 (MST1), GST Tag Recombinant Protein
Human STK4 (MST1), GST Tag Recombinant Protein
628.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006273 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 83.1 kDa |
Alias de gen | STK4 (MST1) |
Familia Quinasa | STE20 Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11533587
|
Invitrogen
PV3854 |
10μg |
628.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
STK4 (MST1) is a serine⁄threonine kinase which may be involved in apoptosis. It is possible that this protein induces the chromatin condensation observed in this process.Especificaciones
NP_006273 | |
83.1 kDa | |
STE20 Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
STK4 (MST1) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: STE Group | |
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length | |
Serine/Threonine Kinases |