Learn More
Invitrogen™ STK17B (DRAK2) Recombinant Human Protein
STK17B (also known as DRAK2) is a member of the serine/threonine kinase family. Recombinant full-length human STK17B was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
440.00€ - 6710.00€
Especificaciones
Especie del huésped | Human |
---|---|
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Recombinante | Yes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15421224
|
Invitrogen™
PV6328 |
10μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15408973
|
Invitrogen™
PV6329 |
100μg |
1502.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15418973
|
Invitrogen™
PV6330 |
1mg |
6710.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
STK17B is related to death-associated protein kinase that triggers apoptosis. STK17B is selectively important for T-cell survival and inhibition of STK17B has therapeutic potential for autoimmune disease. T-cell survival depends on a balance of T-cell receptor and co-stimulatory signals and deficiency of STK17B can affect autoimmune disease susceptibility without generalized suppression of the immune system.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Human | |
GST Tag | |
Yes |