Learn More
Merck Filtros para parte superior de frasco con rosca Steritop
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1.000 ml en un solo formato listo para su uso.
Marca: Merck S2GPT01RE
Detalles adicionales : Peso : 1.68300kg
Descripción
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor (se vende por separado) para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
- Membrana Millipore Express™ PLUS para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas y minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento y los costes posteriores.
- Membrana Durapore™ para la unión de proteínas ultrabaja para una absorción y pérdida de proteínas mínimas
- El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
- Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
- Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
Información de órdenes
Nota: La imagen anterior muestra el filtro de la parte superior de la botella con matraz receptor (se vende por separado).
Especificaciones
Transparente con adaptador azul | |
Poliestireno | |
0,22 μm | |
Filtración estéril | |
Filtros para frascos | |
74 mm | |
45 mm |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
45 mm | |
150 mL | |
74 mm | |
12,5 cm |