Learn More
Merck Filtros para parte superior de frasco con rosca Steritop™
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
130.00€ - 342.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | Estéril |
Ajuste de la salida | 45 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15919180
|
Merck
S2GPT01RE |
150 mL | PES |
130.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15929180
|
Merck
S2GPT02RE |
250 mL | PES |
176.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15939180
|
Merck
S2GPT10RE |
1000 mL | PES |
342.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16295122
|
Merck
S2GVT05RE |
500 mL | PVDF |
221.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor (se vende por separado) para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
Todo aquello que convirtió a los filtros Stericup™ originales en un elemento básico de laboratorios de todo el mundo, sigue siendo el núcleo del sistema de liberación rápida Stericup™.
- Rendimiento probado de la membrana Millipore™ con tecnología de membrana líder del sector que ofrece altas tasas de flujo, bajos volúmenes de retención y unión de proteínas.
- El frasco receptor compacto y de fácil agarre garantiza el control y la estabilidad durante la filtración, lo que hace que el filtro de liberación rápida Stericup™ sea ideal para su uso en campanas de flujo laminar.
- Las roscas rebajadas de la tapa ayudan a garantizar la esterilidad incluso cuando se ajustan con la cara hacia abajo, mientras que las aletas permiten que se ajuste en su lado sin necesidad de rodar o caerse del banco.
- La base del matraz receptor está ligeramente rebajada, para permitir el apilamiento de matraces tapados y lograr así un almacenamiento cómodo.
- El frasco receptor incluye una lengüeta para permitir la fijación sencilla de los discos prefiltro (no incluidos) para soluciones difíciles de filtrar.
- El frasco receptor está fabricado con poliestireno transparente y duradero y toda la unidad se esteriliza mediante radiación gamma.
- Los filtros de membrana PES Express™ PLUS, probados con células madre, protegen la viabilidad de los medios de crecimiento.
Especificaciones
Poliestireno | |
0,22 μm | |
Estéril | |
45 mm |