Learn More
Buerkle™ Rasqueta de muestreo SteriPlast™/LaboPlast™
Con la espátula para muestras se pueden aplicar, distribuir o alisar medios viscosos como pastas o cremas. La llega fácilmente a las esquinas y curvas de diversos recipientes y es adecuada para raspar los cuencos, eliminar residuos o raspar las cucharas de medición y dosificación de Bürkle.
Marca: Buerkle™ 5378-0035
28.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53200kg
Descripción
- El borde largo y estable de la rasqueta de plástico es ideal para cortar medios viscosos.
- La pequeña punta situada en el borde largo puede utilizarse para rasgar, por ejemplo, el film de embalaje.
- El rascador también es adecuado para revolver y mezclar.
- PS, blanco
- Disponible en un paquete grande con 100 piezas o 100 piezas envasadas individualmente y esterilizadas por radiación
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
100 | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
70 mm | |
192 mm |
No estéril | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA | |
Sampler | |
Poliestireno |