Learn More
Buerkle™ Espátula de paleta SteriPlast™/LaboPlast™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- El borde largo y estable de la rasqueta de plástico es ideal para cortar medios viscosos.
- La pequeña punta situada en el borde largo puede utilizarse para rasgar, por ejemplo, el film de embalaje.
- El rascador también es adecuado para revolver y mezclar.
- PS, blanco
- Disponible en un paquete grande con 100 piezas o 100 piezas envasadas individualmente y esterilizadas por radiación
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Longitud de la hoja (métrico) | 70 mm |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 192 mm |