Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Kit – kit de toma de muestras estéril
El kit de toma de muestras SteriPlast Kit está compuesto de diez espátulas o palas de recogida de muestras y diez bolsas de muestras original SteriBag Premium. Por tanto el SteriPlast™ Kit es la combinación perfecta para la toma de muestras donde la pureza y la esterilidad son esenciales.
Marca: Buerkle™ 5378-8009
37.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- El juego de muestreo SteriPlast™ consta de diez espátulas de muestras o diez cucharas para muestras y diez bolsas de muestras a prueba de manipulaciones SteriBag Premium.
- Todas las piezas se esterilizan mediante rayos gamma y son adecuadas para su uso con alimentos.
- Las palas o espátulas están fabricadas en una sala limpia y envasadas individualmente.
- La bolsa de muestra SteriBag Premium tiene un sellado integrado y es hermética al líquido.
- Un código de seguimiento único tanto en la bolsa como en el campo de desprendible garantiza una completa documentación y trazabilidad.
- Elija la profundidad de inserción, cuchara 50 ml o espátula 150 mm
- Cada kit incluye SteriBag Premium de 300 ml
Especificaciones
Poliestireno, polietileno | |
300 mL | |
Esterilizada con rayos gamma | |
Productos alimenticios |
10 espátulas y 10 bolsas SteriBag Premiµm | |
Sí | |
FDA |