Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Kit – kit de toma de muestras estéril
El kit de toma de muestras SteriPlast Kit está compuesto de diez espátulas o palas de recogida de muestras y diez bolsas de muestras original SteriBag Premium. Por tanto el SteriPlast™ Kit es la combinación perfecta para la toma de muestras donde la pureza y la esterilidad son esenciales.
41.60€ - 44.45€
Especificaciones
Material Poliestireno, polietileno
Capacidad (métrico) 300 mL
Desechables Sí
Esterilidad Esterilizada con rayos gamma
Certificaciones/conformidad FDA
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15654134
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5378-8003
10 cucharas y 10 bolsas SteriBag Premiµm
44.45€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15586669
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5378-8003
10 cucharas y 10 bolsas SteriBag Premiµm
44.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15596669
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5378-8009
10 espátulas y 10 bolsas SteriBag Premiµm
41.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15664134
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5378-8009
10 espátulas y 10 bolsas SteriBag Premiµm
41.60€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de toma de muestras SteriPlast™ Kit está compuesto de diez espátulas o palas de recogida de muestras y diez bolsas de muestras original SteriBag Premium.
Por tanto el SteriPlast™ Kit es la combinación perfecta para la toma de muestras donde la pureza y la esterilidad son esenciales.
Todas las piezas son esterilizadas con rayos gamma y aptos para el uso alimentario.
Las palas o espátulas son producidas en sala blanca y embaladas individualmente. La bolsa de muestras SteriBag Premium tiene integrado un sellado y es estanca. Un número de seguimiento unívoco, tanto en la bolsa de muestra como la parte superior que se corta, garantizan la completa documentación y el seguimiento.
SteriPlast™ Kit incluye pala 50 ml o espátula 150 mm profundidad de penetración, y SteriBag Premium 300 ml.
  • Pala 50 ml y bolsa SteriBag Premium 300 ml
  • Espátula 150 mm profundidad de penetración y bolsa SteriBag Premium 300 ml
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno, polietileno
Sí
FDA
300 mL
Esterilizada con rayos gamma
Productos alimenticios