Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Kit – kit de toma de muestras estéril
El kit de toma de muestras SteriPlast Kit está compuesto de diez espátulas o palas de recogida de muestras y diez bolsas de muestras original SteriBag Premium. Por tanto el SteriPlast™ Kit es la combinación perfecta para la toma de muestras donde la pureza y la esterilidad son esenciales.
Marca:  Buerkle™ 5378-8003
40.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15586669
  • 44.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El juego de muestreo SteriPlast™ consta de diez espátulas de muestras o diez cucharas para muestras y diez bolsas de muestras a prueba de manipulaciones SteriBag Premium.
  • Todas las piezas se esterilizan mediante rayos gamma y son adecuadas para su uso con alimentos.
  • Las palas o espátulas están fabricadas en una sala limpia y envasadas individualmente.
  • La bolsa de muestra SteriBag Premium tiene un sellado integrado y es hermética al líquido.
  • Un código de seguimiento único tanto en la bolsa como en el campo de desprendible garantiza una completa documentación y trazabilidad.
  • Elija la profundidad de inserción, cuchara 50 ml o espátula 150 mm
  • Cada kit incluye SteriBag Premium de 300 ml
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno, polietileno
300 mL
Esterilizada con rayos gamma
Productos alimenticios
10 cucharas y 10 bolsas SteriBag Premiµm
Sí
FDA