Learn More
Block Technology Aislador de pruebas de esterilidad
Adecuado para pruebas de esterilidad, protección de productos y aislador en una farmacia.Este aislador de esterilidad proporciona un alto grado de protección del producto en condiciones asépticas.La tarea principal se realiza en la cámara de trabajo, donde se realizan pruebas de esterilidad de los productos finales.
Marca:  Block Technology IZVS
Detalles adicionales : Peso : 760.00000kg
Código de producto. 17341689
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Aislador monocameral para pruebas de esterilidad
  • Cámara con 4 manguitos para trabajar con materiales estériles
  • Es posible añadir una cámara de bloqueo de aire y proporcionar esterilización con H2O2
  • Estanqueidad de clase 3 según ISO 10648-2
  • Limpieza de la clase A según las prácticas correctas de fabricación de la UE
  • Compatible con el seguimiento de auditoría
  • Opción de descontaminación con H2O2
  • Sistema de control electrónico para el ajuste automático de los modos de funcionamiento básicos gestionados por Siemens PLC
  • Control de pantalla táctil en color
  • Material de chaqueta: acero inoxidable AISI 304
  • Material de la cámara: AISI 316L con un grosor de 3,00 mm
  • Acabado de superficie pulida, Ra < 0,6 μm
  • Filtración de entrada HEPA H14 - pulcritud de clase A
  • Superficies interiores y exteriores fáciles de limpiar
  • Bandejas deslizantes en cierre de aire para facilitar la transferencia de material (aplicable con cierre de aire)
  • Orificios ovalados con guantes para mejorar la manipulación de materiales
  • Flujo laminar 0,45 m/s al ± 20 %
  • Modo de presión positiva
El flujo laminar se utiliza para la limpieza de clase A cuando el flujo de aire unidireccional se debe garantizar en una orientación vertical.Se utiliza un marco laminar para dirigir el flujo, que consta de un tejido especial muy finamente perforado.La velocidad del flujo laminar producido por la tecnología de aislador asciende a 0,45 m/s al ± 20 %.Los filtros HEPA (H14), con una eficacia del 99,995 %, se utilizan para filtrar el aire entrante y saliente.Este sistema se acopla a menudo con la recirculación de aire dentro de la cámara.
El sistema HVAC permite la formación de presión positiva en el interior del aislador.Esta función se utiliza principalmente en caso de fallo, lo que pone en peligro la estanqueidad y ayuda a proteger los productos.Se utiliza una válvula neumática para evitar daños en el equipo causados por una presión insuficiente.Esta función de protección evita que la presión caiga aún más, lo que protege la tecnología de daños.
Estándares
  • Sensor de temperatura y humedad - Rotronic: se utiliza para monitorizar parámetros críticos o para controlar un proceso de descontaminación.Rotronic es un producto preciso y de alta calidad resistente a los vapores de peróxido de hidrógeno.
  • Sensor de velocidad para flujo laminar - Schmidt
  • Sensor de presión con salida analógica
  • Prensaestopas: los prensaestopas están montados en la pared del aislador trasero.
  • Equipado para la monitorización microbiológica: abrazadera DN 1
  • Equipado para una unidad de detección cinética ISO: abrazadera DN-10
  • Luces LED integradas: las luces LED integradas garantizan niveles de iluminación de al menos 500 lux en el espacio de trabajo.
  • Barra transversal para gradilla colgante
Opciones
  • Steritest Symbio ISL: ubicado en la parte derecha de la cámara.
  • Descontaminación H2O2: este aislador se puede esterilizar con peróxido de hidrógeno vaporizado. Los vapores se generan mediante un dispositivo externo adicional, Puriter (generador de vapor de peróxido de hidrógeno).
  • Accesorios y bandejas de alambre: el panel posterior puede estar equipado con bandejas de alambre y colgadores fabricados con acero inoxidable AISI 316L.
  • Soporte de guantes: para aisladores de presión positiva que no estén en funcionamiento, de modo que los guantes no se extruyan en el espacio delante del aislador.Para aisladores en los que se utiliza la esterilización con un generador de vapor de peróxido de hidrógeno.
  • Tomas de alimentación para equipos adicionales: las tomas se colocan en la pared posterior del aislador.Los zócalos pueden funcionar desde la pantalla de control.Tomas disponibles en todas las variantes del país.
  • Cámara de paso K2
  • Bandeja deslizante
  • Pinza de conexión para boquilla de distribución Puriter y H2O2
  • Sensor de medición de humedad y temperatura - Rotronic
  • Sensor de velocidad Schmidt para flujo laminar
  • Equipado para la monitorización microbiológica: abrazadera DN 1
  • Equipado para una unidad de detección cinética ISO: abrazadera DN-10
Características de seguridad
  • Fusible de presión: el fusible de presión sirve como elemento de seguridad que indica un aumento de la presión en la cámara.En caso de que se supere la presión asignada en la cámara, se abre una válvula de solapa neumática y el valor de presión disminuye sin deteriorar la atmósfera interna.
  • Vidrio de seguridad: usamos vidrio de seguridad templado para las ventanas delanteras y los puertos de nuestro equipo.Este vidrio tiene propiedades mecánicas mejoradas y es duradero.Cuando está dañado, forma pequeños trozos que reducen el riesgo de lesiones causadas por cortes.
  • Sustitución segura de las fundas: nuestras bridas de guantes/manguitos tienen dos ranuras.La primera es para sellar el guante y la segunda es para una junta tórica.Este diseño se ajusta al procedimiento estándar para la sustitución segura de guantes.
Especificaciones
Especificaciones
Aislador de pruebas de esterilidad
1090 mm
1800 mm
Acero inoxidable (316 l)
2730 mm