Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes.
Marca: Thermo Scientific™ 7077-5N
778.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.14000kg
Descripción
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging. Not available in all geographic regions.
- Calibrados para dispensar la última gota con aire
- Graduaciones de fácil lectura
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Pipetas con émbolo de vidrio; 5 ml, en envase individual separable de papel | |
Estéril | |
< -1,0/ml | |
Azul | |
290 mm |
Vidrio | |
Sí | |
1/paquete, 720/caja | |
5 ml |