Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Descripción
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging.
Not available in all geographic regions.
- Calibrados para dispensar la última gota con aire
- Graduaciones de fácil lectura
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipetas con émbolo de vidrio; 1 ml, en envase individual separable de papel |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones negativas | < -2,0/ml |
| Cantidad | 1/paquete, 800/caja |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 290 mm |