Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Powder Lance Samplers
A simple puncture, rotate, and withdraw motion allows cross sectional sampling of non-flowing, bulk powders. Available in three lengths.
Marca: Bel-Art™ F36974-0600
Detalles adicionales : Peso : 2.01230kg
Descripción
- Gracias a su hoja abierta, funciona bien con polvos pegajosos y cohesivos
- Los bordes redondeados ayudan a mantener la muestra en su lugar
- Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA y UE
- Segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- La lanceta de polietileno de alta densidad (HDPE) está sellada por calor en una bolsa de polietileno individual
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
125 ml | |
Estéril | |
23 5/8 pulg. |
4 oz | |
Sí | |
20/Paq. | |
60 cm |