Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Powder Lance Samplers
A simple puncture, rotate, and withdraw motion allows cross sectional sampling of non-flowing, bulk powders. Available in three lengths.
177.00€ - 256.00€
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Desechables
Esterilidad Estéril
Cantidad 20/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16602824
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F36974-0420
75 ml 40 cm
177.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16612824
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F36974-0600
125 ml 60 cm
203.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16622824
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F36974-0950
200 ml 95 cm
256.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Open blade works well with sticky, cohesive powders
  • Rounded edges help hold sample in place
  • Made from FDA and EU conforming materials
  • Safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) lance is heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Estéril
20/Paq.