Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop
Bel-Art™ Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop is used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies for general production or laboratory work.
Marca: Bel-Art™ F36911-1000
Detalles adicionales : Peso : 4.37390kg
Descripción
- El fondo plano permite el uso como navecilla de pesaje
- Los volúmenes aproximados se pueden medir eliminando el exceso de polvo
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Poliestireno de alto impacto | |
34 oz | |
Sí | |
30/Paq. | |
5 1/4 pulg. |
Plano | |
1000 ml | |
Estéril | |
Bol: 22,6 x 12,7 x 6,3 cm | |
13,4 cm |