Learn More
Bel-Art™ Pala de muestreo de fondo plano Sterileware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 40
Descripción
- El fondo plano permite el uso como navecilla de pesaje
- Los volúmenes aproximados se pueden medir eliminando el exceso de polvo
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Tamaño | Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.) |
| Longitud del mango (imperial) | 2 3/4 pulg. |
| Longitud del mango (métrico) | 7 cm |
| Mostrar más |