Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop
Bel-Art™ Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop is used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies for general production or laboratory work.
Marca: Bel-Art™ F36911-0025
Detalles adicionales : Peso : 1.40110kg
Descripción
- El fondo plano permite el uso como navecilla de pesaje
- Los volúmenes aproximados se pueden medir eliminando el exceso de polvo
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Poliestireno de alto impacto | |
25 ml | |
Estéril | |
Bol: 6,7 x 3,8 x 2 cm (2 5/8 x 1 1/2 x 3/4 pulg.) | |
7 cm |
Plano | |
Sí | |
100/Paq. | |
2 3/4 pulg. |