Learn More
CleanSpace™ Technology Caja reutilizable para filtro de válvula de exhalación Steri-Plus para control de fuente
La caja es compatible con medias máscaras y se utiliza para el control de fuentes en entornos estériles.
Marca: CleanSpace™ Technology CS3038
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
El primer filtro con válvula de exhalación de respirador purificador de aire eléctrico del mundo para el control de fuente. Desarrollado para filtrar el aire exhalado por el usuario y, en consecuencia, proteger a los que no usan un sistema de protección respiratoria.
- Eficacia de filtración del 97 % para partículas de 0,3 μm y superiores
- Aprobado para su uso con respiradores CleanSpace™ y medias máscaras
- La caja reutilizable es compatible con protocolos estándar de desinfección y esterilización
- Fáciles de aplicar y limpiar
- Rentable:
- Recibe la aprobación del NIOSH y del marcado CE
- Adecuado para su uso en entornos de cuidado de pacientes y salas limpias de laboratorio o farmacéuticas
- Proporciona un control fiable de la fuente de los respiradores CleanSpace™ cuando se utilizan con la media máscara
- La caja reutilizable del filtro de la válvula de exhalación contiene una caja exterior de policarbonato y una caja interior de ABS
Especificaciones
Azul, gris | |
ABS, policarbonato | |
Se acopla al exterior de la mascarilla | |
Máscara y PAPR CleanSpace™ | |
Sí | |
No estéril | |
33 cm | |
10 cm | |
20 cm | |
70,5 g |
No | |
Caja de filtro de válvula | |
Control de fuente | |
Caja reutilizable solamente | |
CS3038 | |
13 in | |
3,93 in | |
7,9 in | |
0,071 kg (2,5 onzas) |