Learn More
Corning™ Puntas™ de jeringa de pipeta repetitiva Step-R, N sobre-estériles
Las puntas de jeringa de pipetador repetitivo Corning™ Step-R™, no estériles, proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
Marca: Corning™ 6626
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
- Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
- Administre con precisión la dosis seleccionada
- Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Dispensación de líquidos viscosos y volátiles | |
25/paq. | |
25 mL |
ISO8655 | |
No estéril | |
25/caja | |
25 mL |