Learn More
Bochem™ Bases de soporte de acero
Steel Stand Bases with one adjustable foot.
Marca: Bochem™ 5037
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Thread M10
- 1 foot adjustable
Especificaciones
Base de soporte | |
Paquete de 1 | |
315 mm |
Acero | |
8 mm | |
200 mm |