Learn More
Bochem™ Bases de soporte de acero
Código de producto. p-8005030
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
210 mm
250 mm
315 mm
Altura (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Altura (métrico) unitSize
10678101 315 mm 10 mm cada uno
10034930 250 mm 6 mm cada uno
10106270 210 mm 8 mm cada uno
10588272 315 mm 8 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10678101
Marca: Bochem™ 5038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bases de soporte de acero con un pie ajustable.
  • Rosca M10
  • 1 pie ajustable
Especificaciones
Material Acero
Altura (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 315 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Tipo de producto Base de soporte
Cantidad 1 unidad